Learn More
Digi-Sense™ Zubehör für den 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Recorder mit Touchscreen
Zubehör zur Unterstützung Ihres 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Touchscreen-Recorders
13.05 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Temperatur-/RH-Touchscreen-Schreiber mit NIST-rückführbarer Kalibrierung (20250-40) |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15830016
|
Digi-Sense™
20250-48 |
Ersatz-Stromversorgung |
26.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15820016
|
Digi-Sense™
20250-47 |
Verlängerungskabel für den Sensor |
20.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15810016
|
Digi-Sense™
20250-46 |
Ersatztemperatur-/RH-Sensor |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15840016
|
Digi-Sense™
20250-49 |
Ersatz-USB-Kabel |
13.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zubehör für den 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Recorder mit Touchscreen
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Temperatur-/RH-Touchscreen-Schreiber mit NIST-rückführbarer Kalibrierung (20250-40) |