Learn More
Digi-Sense™ Zubehör für den 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Recorder mit Touchscreen
Zubehör zur Unterstützung Ihres 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Touchscreen-Recorders
Marke:  Digi-Sense™ 20250-49
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15840016
  • 13.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält A2LA-akkreditierte NIST-Traceable Kalibrierungsbescheinigung
  • Misst, protokolliert und zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt an
  • Abnehmbarer Sensor für lokale oder Fernmessungen mit Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
  • Wand- oder Tischmontage
  • Selbstbootende integrierte Software, keine Installation erforderlich
  • Wird mit NIST-Kalibrierung geliefert
  • Gespeicherte Daten im CSV-Format werden über das mitgelieferte USB-Kabel auf den Computer heruntergeladen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-USB-Kabel