Learn More
Digi-Sense™ Zubehör für den 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Recorder mit Touchscreen
Zubehör zur Unterstützung Ihres 20250-40 Digi-Sense Temperaturfeuchtigkeits-Touchscreen-Recorders
Marke: Digi-Sense™ 20250-46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält A2LA-akkreditierte NIST-Traceable Kalibrierungsbescheinigung
- Misst, protokolliert und zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt an
- Abnehmbarer Sensor für lokale oder Fernmessungen mit Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
- Wand- oder Tischmontage
- Selbstbootende integrierte Software, keine Installation erforderlich
- Wird mit NIST-Kalibrierung geliefert
- Gespeicherte Daten im CSV-Format werden über das mitgelieferte USB-Kabel auf den Computer heruntergeladen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Ersatztemperatur-/RH-Sensor | |
Nein |