Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke: Axygen™ HGB15-10-GT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm | |
Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm > Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur