Learn More
SymLine™ Zubehör
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
25.75 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anpassung des SymLine™ Systems
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17307429
Unterlagen ansehen
SymLine™
108270
Yellow FlexTubes Erdungskabel, Klammer, Klemme Grounding Cable
47.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17387419
Unterlagen ansehen
SymLine™
108176
Yellow 32 mm Durchmesser Rohr Erdungskabel, Klammer, Klemme Grounding Cable
44.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17883520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108268
Gelb Lösungsmittelsystem Erdungskabel, Klemme, Drucktaste Grounding Cable
54.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17337419
Unterlagen ansehen
SymLine™
106608
Black Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke Schrankdurchführung, Gegenmutter und zwei Silikonscheiben Cabinet Feed-through
121.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15524515
Unterlagen ansehen
SymLine™
106611
Black Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke Gewinkelte Schrankdurchführung, Gegenmutter, zwei Silikonscheiben Mounting Bracket
224.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17171511
Unterlagen ansehen
SymLine™
108042-S1
Schwarz SCAT™ SafetySystem Trichter Kanister mit integriertem, geschweißtem Sensorhalter, schraubbare Hülse für Sensor 108178 Cabinet Feed-through
215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
14756901
Unterlagen ansehen
SymLine™
106423
Black Rohr mit 32 mm ID Blindstopfen Blind Plug
25.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15409024
Unterlagen ansehen
SymLine™
106609
Silver Rohrsystem Rohrhalterung Mounting Bracket
27.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • SymLine bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, so dass Sie problemlos verschiedene Gewindetypen anschließen können.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen es Ihnen, das SymLine-System nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren.
  • Alle Zubehörteile sind selbstverständlich elektrisch ableitfähig und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Laboratorien zugelassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Anpassung des SymLine™ Systems