Learn More
SymLine™ Zubehör
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 108176
35.31 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17387419
  • 44.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SymLine bietet viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel, mit denen Sie das SymLine System nach Ihren Anforderungen konfigurieren können.
  • Alle Zubehörteile sind selbstverständlich elektrisch ableitend und für den Einsatz in Labors mit Explosionsgefahren zugelassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Yellow
    Erdungskabel, Klammer, Klemme
    32 mm Durchmesser Rohr
    3 m
    Anpassung des SymLine™ Systems
    Grounding Cable