Learn More
SymLine™ Zubehör
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke: SymLine™ 106423
20.08 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Black | |
Anpassung des SymLine™ Systems | |
HDPE-EC |
Blindstopfen | |
Rohr mit 32 mm ID | |
Blind Plug |