Learn More
SymLine™ Zubehör
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 106608
95.33 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17337419
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SymLine bietet viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel, mit denen Sie das SymLine System nach Ihren Anforderungen konfigurieren können.
  • Alle Zubehörteile sind selbstverständlich elektrisch ableitend und für den Einsatz in Labors mit Explosionsgefahren zugelassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    GL25 (m) auf GL25 (m)
    10 mm
    Anpassung des SymLine™ Systems
    HDPE-EC
    Black
    Schrankdurchführung, Gegenmutter und zwei Silikonscheiben
    Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke
    Cabinet Feed-through