Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen für Serie CB, CBF
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen ist eine Option für CO2-Inkubatoren CB und CBF
540.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie CB und CBF |
---|---|
Material | Silicone |
Typ | Kabeldurchführung |
Enthält | Silikonstopfen |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.2 in. |
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17333683
|
BINDER™
8612-0025 |
Position hinten |
540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17343683
|
BINDER™
8612-0026 |
Position links |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17353683
|
BINDER™
8612-0027 |
Position rechts |
540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kabeldurchführung
- Mit Silikonstopfen
- Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
BINDER Kammern Serie CB und CBF | |
Kabeldurchführung | |
1.2 in. |
Silicone | |
Silikonstopfen | |
30 mm |