Learn More
Abietinsäure, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303237
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abietinsäure, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303237
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Artikelnummer. 11303237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13770.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Abietinsäure ist ein nützlicher Vorläufer für die Synthese verschiedener natürlicher Produkte, einschließlich Diterpene und Steroide.
Löslichkeit
Löslich in Alkoholen, Aceton und Ether
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 514-10-3
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD03423567
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-Dimethyl-7-Propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-Octahydrophenanthren-1-Carbonsäure
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abietic acid
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,acetone and ethers
Formelmasse 302.45
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Menge 25 g
Geruch Merkmal
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog NumberL13770.22,L13770.14
Chargennummer10167885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13770.22,L13770.14
Chargennummer10158399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13770.22,L13770.14
Chargennummer10199305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13770.22,L13770.14
Chargennummer10236267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13770.22,L13770.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abietinsäure, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals >