Beschreibung
Abietic acid is used to make ester gums in lacquers, varnishes and soaps. It is also used in metal resonates and plastics. Further, it is utilized in musical instruments to make them less slippery. It acts as a precursor to natural product synthesis. In addition to this, it is used to depackage integrated circuits from their epoxy coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Abietic acid |
Schmelzpunkt | 148°bis 152 °C |
Farbe | Gelb |
Beilstein | 2221451 |
Merck Index | 14,7 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 302.45 |
Reinheit (%) | ≥90% |
Menge | 250mg |
Geruch | Merkmal |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T02K010 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 042582.MD,042582.03 |
Y14I006 | Analysenzertifikat | 30/12/2022 | 042582.MD,042582.03 |
P26H006 | Analysenzertifikat | 07/07/2022 | 042582.MD,042582.03 |
G21P11 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042582.MD,042582.03 |
U25B058 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042582.MD,042582.03 |
Sicherheit und Handhabung
- Abietic acid
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Abietic acid