Learn More
Abietinsäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10449310
Zum Warenkorb hinzufügen
Abietinsäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449310
100g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10449310
Marke: Thermo Scientific Acros 173131000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 514-10-3
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD03423567
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-Dimethyl-7-Propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-Octahydrophenanthren-1-Carbonsäure
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abietic acid
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braungelb
Prozentgehaltsbereich 85%
Beilstein 09, II, 424
Merck Index 15, 7
Formelmasse 302.45
Reinheit (%) ≥80%
Güte Technisch
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number173131000,173130250
ChargennummerA0451131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number173131000,173130250
ChargennummerA0431107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number173131000,173130250
ChargennummerA0445294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2022 Catalog Number173131000,173130250
ChargennummerA0445296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog Number173131000,173130250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Abietic acid, tech.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Abietinsäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals >