Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well-Standardmikrotiterplatte
Rationalisieren Sie Ihre molekularbiologischen Anwendungen mit diesen 96-Well-Lagerplatten aus Polypropylen.
196.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform |
Format | 96-Well |
Beschreibung | 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11554754
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0796 |
Rund | 330 μl | PCR-fähig |
196.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10304513
![]() |
Thermo Scientific™
AB-1058 |
Runder, konischer Boden (V-Well) | 200 μl | PCR-fähig |
372.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Abgene 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen für die Lagerung bieten ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen gestaltet und werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Eigenschaften- Alphanumerische Raster-Referenzierung und Stellfläche gemäß Branchennorm
- Polypropylen
- Versiegelungsoptionen: Klebefolien, Heißversiegelungen und Deckelstreifen
- Im Reinraum hergestellt
Anwendungen
- Probenlagerung
- Neususpendierung von Proben
- Zellkultur
- Assay-Einrichtung: Verdünnung und Aliquotierung
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
8 x 12 | |
Großpackung | |
ABgene | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
Reinraum | |
Ja | |
5000 x G | |
1 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
96 | |
Unbehandelt | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
100 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |