Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well-Standardmikrotiterplatte
GREENER_CHOICE
Rationalisieren Sie Ihre molekularbiologischen Anwendungen mit diesen 96-Well-Lagerplatten aus Polypropylen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0796
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11554754
  • 196.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Abgene 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen für die Lagerung bieten ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen gestaltet und werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Eigenschaften
  • Alphanumerische Raster-Referenzierung und Stellfläche gemäß Branchennorm
  • Polypropylen
  • Versiegelungsoptionen: Klebefolien, Heißversiegelungen und Deckelstreifen
  • Im Reinraum hergestellt
Anwendungen
  • Probenlagerung
  • Neususpendierung von Proben
  • Zellkultur
  • Assay-Einrichtung: Verdünnung und Aliquotierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Matrix
    Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.
    Aktionscode: 25075
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96 Well-Standardmikrotiterplatte > Naturfarben; U-förmige Wells