Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well-Standardmikrotiterplatte
GREENER_CHOICE
Rationalisieren Sie Ihre molekularbiologischen Anwendungen mit diesen 96-Well-Lagerplatten aus Polypropylen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-1058
184.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10304513
  • 391.00 CHF / 100 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Abgene 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen für die Lagerung bieten ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen gestaltet und werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Eigenschaften
  • Alphanumerische Raster-Referenzierung und Stellfläche gemäß Branchennorm
  • Polypropylen
  • Versiegelungsoptionen: Klebefolien, Heißversiegelungen und Deckelstreifen
  • Im Reinraum hergestellt
Anwendungen
  • Probenlagerung
  • Neususpendierung von Proben
  • Zellkultur
  • Assay-Einrichtung: Verdünnung und Aliquotierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96 Well-Standardmikrotiterplatte > Well-Volumen: 200 μ l