Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+ Laborkittel Artikelnummer.: 13549020
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+ Laborkittel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13549020
Mittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Artikelnummer. 13549020
Marke: Kimberly-Clark™ 97710
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das textilähnliche Material vermindert die Wärmebelastung. So garantieren die Kimtech™ A7 P+ Laborkittel Kontaminationsschutz auch über einen langen Nutzungszeitraum. Gefertigt aus Non-Woven-SMS-Material mit dreifachen Überwendlingsnähten und frei von Silikon und Latex.
  • Garantierte Konformität:- PSA Kat. III, zertifiziert nach (EU-)Richtlinie 2016/425, Typ 6 (PB), begrenzt spritzdichter Chemikalienschutz- Antistatisch nach EN1149-1 - Reißfest nach EN ISO 13934-1, Klasse 1 von 3 - Elektrostatik nach EN 1149-1 < 5 x 1010 Ohm- Partikelrestkontamination (Helmke-Trommel) nach IEST-RP-CC003.3, Kategorie 2- Bakterienfiltrationseffizienz (3,0 μm) nach ASTM F2100 >99 %
  • Erstklassige Einweg-Laborkittel aus atmungsaktivem, mehrschichtigem Material mit dreifachen Überwendlingsnähten.
  • Erweiterter Rundumschutz durch verschiedene Merkmale, einschließlich hohem Stehkragen, Daumenschlaufen und extralangen Ärmeln zur Verwendung von Laborhandschuhen über den Kitteln.
  • Das atmungsaktive Kittelmaterial bietet ein hohes Maß an Schutz vor Partikeln und Bakterien (Filtrationseffizienz von 99 %).
  • Die Kittel sind einzeln verpackt und sind damit geeignet für Reinräume gemäß ISO 7 (Klasse C).
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp A7 P+ Laborkittel
Größe Mittel
Material SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Widerstand None
Modell Below Hip-length
Anzahl Taschen Keine
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte PSA-Kat. III-Richtlinie, 89/686/EEC, EN1149-1:1995 Antistatische Bekleidung, doppelt verpackt für Räume der Klasse C nach ISO 7
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    40
    Stunden
    19
    Minuten
    14
    Sekunden
    37
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+ Laborkittel >