Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Labormantel mit Kragen Artikelnummer.: 12653690
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Labormantel mit Kragen
Artikelnummer. 12653690 Alle ansehen DuPont Produkte
Tyvek™ Collared Laboratory Coat; Size: Medium
Click to view available options
Tyvek™ Collared Laboratory Coat; Size: Medium
Artikelnummer. 12653690
Marke: DuPont™ D13495990
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL30NP Laborkittel mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte und bieten eine optimale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
  • Ohne Silikon
  • Mit 5 Druckknöpfen
  • Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
  • Abgesteppte innere Säume
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemical Resistant Lab Coat
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Durch Flash-Spinnen hergestelltes Polyethylen hoher Dichte
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Modell Mit Kragen und Druckknöpfen, ohne Taschen, mit elastischen Bündchen und genähten Innennähten
Anzahl Taschen Keine
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, teilweise chemische Schutzkleidung für den Körper, Kategorie III, Typ PB [6-B], EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), antistatische Behandlung (EN 1149 -1) – auf beiden Seiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Labormantel mit Kragen >