Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
54.70 CHF - 93.96 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12990891
|
Fisherbrand™
11 24 1776 |
1.85 ml | No | N/A | ||||||
12910891
|
Fisherbrand™
11 24 1476 |
0.4 ml | No |
56.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13459748
|
Fisherbrand™
11 24 1557 |
1.85 ml | Ja |
93.96 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
100 | |
32 mm | |
Nein |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
9–425 |