Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
52.72 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |
Mikrofläschchen | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
0.4 ml | |
Innenkegel | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Innenkegel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur