Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
72.34 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
1.85 ml | |
Slightly concave shaped bottom | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
Ja | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nr. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Leicht konkaver Boden, Schlitz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur