Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
69.90 CHF - 87.55 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Vorgeschlitzt | Ja |
Volumen (metrisch) | 1.85 ml |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11595924
|
Fisherbrand™
11 14 1867 |
Blau | Silikon, beige/PTFE, weiß |
87.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11585924
|
Fisherbrand™
11 14 1841 |
Blau | Silikon, weiß/PTFE, blau |
69.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16368367
|
Fisherbrand™
11 14 2551 |
Transparent | Weißes Silikon/Rotes PTFE |
72.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1.5ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
11.6 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.