Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
61.69 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1.5ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9–425 |
Silikon, weiß/PTFE, blau | |
11.6 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Ja |