Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
342.00 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mikrofläschchen |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Flaschenhalstyp | Kurzgewinde |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11851673
|
Fisherbrand™
11 19 1216 |
0,4 mL | Bernsteinfarben | Innenkegel |
353.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11824940
|
Fisherbrand™
11 19 1706 |
0,87 mL | Transparent | Innerer Zylinder |
342.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11707597
|
Fisherbrand™
11 19 0932 |
0,4 mL | Transparent | Innenkegel |
399.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
Polypropylen | |
Kurzgewinde | |
Flachboden | |
1000 | |
Nein |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
32 mm | |
ND9 |