Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
41.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Silanisiert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11585894
|
Fisherbrand™
11 09 1241 |
1,85 mL | Nein |
54.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10670341
|
Fisherbrand™
11 09 2178 |
1,8 mL | Innenkegel | Nein |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15562310
|
Fisherbrand™
11 09 2131 |
1,85 mL | Ja |
41.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Silanisiert | |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
1,5 ml | |
32 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Kurzgewinde | |
Flachboden | |
100 |