Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
208.83 CHF - 2153.58 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen, Polycarbonat |
Sterilität | Unsteril |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | PCR Clean (Non-sterile) |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15280735
![]() |
Eppendorf™
0030129512 |
Transparent | 96 | 150 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
208.83 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15891525
![]() |
Eppendorf™
0030129580 |
Blau | 96 | 150 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
240.16 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15801535
![]() |
Eppendorf™
0030129598 |
Rot | 96 | 150 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
240.16 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15821535
![]() |
Eppendorf™
0030129660 |
Grün | 96 | 150 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
240.16 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15831535
![]() |
Eppendorf™
0030129679 |
Gelb | 96 | 150 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
219.88 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15861525
![]() |
Eppendorf™
0030129555 |
Grün | 96 | 150 μl | 300 Platten (10 Beutel x 30 Platten) |
2153.58 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15871525
![]() |
Eppendorf™
0030129563 |
Gelb | 96 | 150 μl | 300 Platten (10 Beutel x 30 Platten) |
2131.13 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15881525
![]() |
Eppendorf™
0030129571 |
Orange | 96 | 150 μl | Platten |
2049.16 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15277803
![]() |
Eppendorf™
0030129504 |
Transparent | 96 | 250 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
219.27 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15911992
![]() |
Eppendorf™
0030129547 |
Durchsichtig | 384 | 45 μl | 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) |
325.30 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Maximale Rückgewinnungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Autoklavierbar | |
Unsteril |