Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke:  Eppendorf™ 0030129555
2041.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15861525
  • 2153.58 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind > No. of Wells: 96, Well Volume: 150 μL, Skirt Style: Skirted, Color: Green, Packaging: 300 Plates (10 Bags x 30 Plates)