Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke: Eppendorf™ 0030129547
308.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Rückgewinnungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- OptiTrack Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Stehrand | |
45 μl | |
Unsteril | |
Ja | |
25 | |
25/Packung | |
Farblos |
16 x 24 | |
25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) | |
PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
384 | |
LoBind | |
6000 x g | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind > 25/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur