Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
805.00 CHF - 1895.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10389343
|
Greiner Bio-One
609130 |
4,1 μl | 14.4 mm | N/A | ||||||
10083973
|
Greiner Bio-One
609180 |
3,9 μl | 3.9 mm | N/A | ||||||
10502374
|
Greiner Bio-One
609830 |
4,1 μl | 14.4 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Nicht steril
- Polystyrol
- Gute optische Eigenschaften
- Hydrophobe Oberfläche
- Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation