Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
Marke:  Greiner Bio-One 609180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10083973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Polystyrol
  • Gute optische Eigenschaften
  • Hydrophobe Oberfläche
  • Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Durchsichtig
3,9 μl
Unsteril
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften
80/Karton
8 x 12
Polystyrol
96
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
80
3.9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation > Hydrophobe Oberfläche; quadratische Wells (niedriges Profil); flacher Well-Boden; Wells Vol.: 3.9 μl