Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ Plus 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
Marke: Greiner Bio-One 609130
Beschreibung
- Nicht steril
- Polystyrol
- Gute optische Eigenschaften
- Hydrophobe Oberfläche
- Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
4,1 μl | |
Unsteril | |
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften | |
40/Karton |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
96 | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | |
40 | |
14.4 mm |