Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
690.73 CHF - 1851.69 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Clear |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10010372
|
Greiner Bio-One
609101 |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | 4,1 μl | Standard | N/A | ||||||
10540593
![]() |
Greiner Bio-One
609120 |
Rund | 1,9 μl | Standard |
690.73 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10378913
|
Greiner Bio-One
609171 |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | 3,9 μl | Standard |
1381.41 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10388913
|
Greiner Bio-One
609801 |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | 4,1 μl | LBR (geringe Doppelbrechung) | N/A | ||||||
10582954
![]() |
Greiner Bio-One
609820 |
Rund | 1,9 μl | LBR |
866.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10145553
![]() |
Greiner Bio-One
609871 |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | 3,9 μl | LBR |
1851.69 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Nicht steril
- Polystyrol
- Gute optische Eigenschaften
- Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
Service Plan
Nein
Warranty
Nein
Spezifikation
Standard | |
Clear | |
96 | |
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril |