Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
Marke:  Greiner Bio-One 609871
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10145553
  • 2335.00 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Polystyrol
  • Gute optische Eigenschaften
  • Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
    Service Plan
    Nein
    Serviceleistungen
    Nein
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Innenbeutel zu je 20
LBR
3,9 μl
Unsteril
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften
80/Karton
8 x 12
Durchsichtig
Polystyrol
96
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
80
8 mm (niedriges Profil)