Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
Marke:  Greiner Bio-One 609801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10388913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Polystyrol
  • Gute optische Eigenschaften
  • Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und hängenden Tropfens möglich
    Service Plan
    Nein
    Serviceleistungen
    Nein
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Innenbeutel zu je 10
LBR (geringe Doppelbrechung)
4,1 μl
Unsteril
Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften
40/Karton
8 x 12
Durchsichtig
Polystyrol
96
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
40
14.4 mm