Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
Marke:  Greiner Bio-One 650207
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10433075
  • 281.03 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht-pyrogenisch
  • Konisches Well-Design mit flachem Boden
  • Gewährleistet ein präzises Pipettieren
  • Reduziert das Totvolumen der Wells
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Verhindert Kapillareffekte
  • Ermöglicht eine effiziente Integration
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.
8 x 12
Weiß
96
Unsteril
Runder Boden (U-Well)
100
100/Karton
128 x 85 x 15 mm
Standard
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
50 bis 300 μl
355 μl
4800 x g (Ausschwingrotor)
10
-196 °C bis +121 °C
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden > Weiß