Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
269.73 CHF - 305.27 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Wellform | Runder Boden (U-Well) |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10440912
|
Greiner Bio-One
650209 |
Schwarz | Unsteril |
305.27 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10779984
|
Greiner Bio-One
650261 |
Naturfarben | Steril |
269.73 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10433075
|
Greiner Bio-One
650207 |
Weiß | Unsteril |
281.03 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Konisches Well-Design mit flachem Boden
- Gewährleistet ein präzises Pipettieren
- Reduziert das Totvolumen der Wells
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Verhindert Kapillareffekte
- Ermöglicht eine effiziente Integration
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
Runder Boden (U-Well) |
8 x 12 | |
96 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden