Learn More
Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
44.82 CHF - 55.50 CHF
Spezifikation
Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität Automatisierungskonform, CE-Kennzeichnung
Format Standard
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C
Array 12 x 8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellform Gesamtvolumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellform Gesamtvolumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
17274974
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37860-0008
Runder Boden (U-Well) 2 ml
44.82 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17264974
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37860-0007
Konischer Boden (V-Well) 2,2 mL
55.50 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Used with multi-channel pipettes or with automation systems
  • Made of virgin polypropylene
  • DNase, RNase, pyrogen free
  • Manufactured in Class 8 clean room
  • Alphanumeric marking and cut-angle mark for easy referencing
  • Can be stored at -80 °C
  • Autoclavable up to 121 °C
  • CE marked
Types:
  • V-bottom shape
    • For ease of sample retrieval
  • U-bottom shape
    • Ideal for agglutination or applications where light stirring is necessary
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
Standard
12 x 8
Transparent
Mehrkanalpipetten oder Automatisierungssysteme
96
Non-treated
5/Packung
Automatisierungskonform, CE-Kennzeichnung
Lagerung bei -80 °C
Autoklavierbar
-Well Platte
Polypropylen
Non-sterile
SBS-/ANSI-/SLAS-Stellflächen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant