Learn More
Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
Marke: Bel-Art™ F37860-0007
48.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wird mit Mehrkanalpipetten oder mit Automatisierungssystemen verwendet
- Hergestellt aus reinem Polypropylen
- DNase-, RNase-, Pyrogen-frei
- Hergestellt in einem Reinraum Klasse 8
- Alphanumerische Markierung und Schnittwinkelmarkierung für einfaches Referenzieren
- Lagerung bei -80 °C möglich
- Autoklavierbar bis 121 °C
- CE-Kennzeichnung
Typen:
- V-Bodenform
- Für einfache Probenahme
- U-Bodenform
- Ideal für Agglutination oder Anwendungen, bei denen leichtes Rühren erforderlich ist
Spezifikation
No Barcode | |
Standard | |
12 x 8 | |
Transparent | |
Mehrkanalpipetten oder Automatisierungssysteme | |
2.2 mL | |
Non-sterile | |
2,2 mL | |
SBS-/ANSI-/SLAS-Stellflächen |
Automatisierungskonform, CE-Kennzeichnung | |
Lagerung bei -80 °C | |
Autoklavierbar | |
-Well Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Non-treated | |
Konischer Boden (V-Well) | |
5/Packung |