Learn More
SP Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
Marke:  SP Bel-Art™ F37860-0008
42.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17274974
  • 44.82 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird mit Mehrkanalpipetten oder mit Automatisierungssystemen verwendet
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen
  • DNase-, RNase-, Pyrogen-frei
  • Hergestellt in einem Reinraum Klasse 8
  • Alphanumerische Markierung und Schnittwinkelmarkierung für einfaches Referenzieren
  • Lagerung bei -80 °C möglich
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • CE-Kennzeichnung
Typen:
  • V-Bodenform
    • Für einfache Probenahme
  • U-Bodenform
    • Ideal für Agglutination oder Anwendungen, bei denen leichtes Rühren erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
Automatisierungskonform, CE-Kennzeichnung
Autoklavierbar
Mehrkanalpipetten oder Automatisierungssysteme
96
Runder Boden (U-Well)
5/Packung
Lagerung bei -80 °C
-Well Platte
Polypropylen
2 ml
SBS-/ANSI-/SLAS-Stellflächen