Learn More
Eppendorf™ DeepWell-Platten aus Polypropylen, runder Boden
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Marke: Eppendorf™ 0030501306
215.56 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß | |
96 | |
2000 μl | |
Ja | |
20/Packung |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien | |
-86 °C | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L207683P | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501306 |
L206328O | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501306 |
L205818N | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501306 |
L204841M | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501306 |
L204451L | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501306 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %