Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
6902.50 CHF - 8006.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispensing Head |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell culture, Molecular biology |
Zur Verwendung mit (Geräte) | epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30040081
|
Eppendorf™
5069000527 |
0.5 to 300 μL |
8006.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30040079
|
Eppendorf™
5069000535 |
5 to 1000 μL |
6902.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Spezifikation
Dispensing Head | |
Cell culture, Molecular biology | |
Je 1 |
Nicht autoklavierbar | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
1 Ea. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads