Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marke:  Eppendorf™ 5069000535
6875.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30040079
  • 6902.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
  • Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
  • Calibrated according to ISO 23783-2 standards
  • Includes hard shell case for transport and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispensing Head
5 to 1000 μL
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System
Je 1
2.7 kg
Nicht autoklavierbar
Cell culture, Molecular biology
Air-cushion system
6.0 lb.
1 Ea.
Videos
  • epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 5 to 1000 μL