Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen sorgen für kompakte Lagerung und Ordnung von Kryofläschchen auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder während des Transports. Im Gegensatz zu Kartonmodellen werden diese stabilen Behälter nicht bei Feuchtigkeit und intensiver Verwendung zerbrechen.
63.00 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen |
Anzahl Plätze | 81 |
Produkttyp | Kryo-Lagerungsbox |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15515594
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0015 |
Violett |
85.50 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15500092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0012 |
Blau |
67.75 CHF
5 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15510092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0013 |
Grün | N/A | |||||||
15520092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0014 |
Orange |
63.00 CHF
5 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15540092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0016 |
Divers |
108.00 CHF
5 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15590082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0011 |
Naturfarben |
69.35 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bei Temperaturen von -80 bis +121 °C verwendbar
- Behälter mit 81 Plätzen und 9 x 9 Reihen können 0,5-, 1,5- und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen aufnehmen
- Fünf Farboptionen, die für die Organisation und schnelle visuelle Identifizierung von Proben nützlich sind
- Sichere sitzende, abnehmbare, durchsichtige Deckel ermöglichen schnelles Überschauen des Inhalts; matte Abdeckungen auf zwei Seiten erlauben eine problemlose Beschriftung
- Mit dem alphanumerischen Raster können Sie einzelne Proben verfolgen
- “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Spezifikation
Polypropylen | |
81 | |
5/Packung | |
-80 °C bis 121 °C |
0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen | |
Kryo-Lagerungsbox | |
-112 °F bis +249,8 °F |