Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen sorgen für kompakte Lagerung und Ordnung von Kryofläschchen auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder während des Transports. Im Gegensatz zu Kartonmodellen werden diese stabilen Behälter nicht bei Feuchtigkeit und intensiver Verwendung zerbrechen.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0011
64.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15590082
  • 69.35 CHF / 5 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Bei Temperaturen von -80 bis +121 °C verwendbar
  • Behälter mit 81 Plätzen und 9 x 9 Reihen können 0,5-, 1,5- und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen aufnehmen
  • Fünf Farboptionen, die für die Organisation und schnelle visuelle Identifizierung von Proben nützlich sind
  • Sichere sitzende, abnehmbare, durchsichtige Deckel ermöglichen schnelles Überschauen des Inhalts; matte Abdeckungen auf zwei Seiten erlauben eine problemlose Beschriftung
  • Mit dem alphanumerischen Raster können Sie einzelne Proben verfolgen
  • “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Abmessungen der Behälter: 14 x 14 x 4,8 cm
Specifications
Specifications
Naturfarben
Für eine kompakte Aufbewahrung und Ordnung von Kryoröhrchen auf dem Arbeitstisch, im Gefrierschrank oder während des Transports
0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
81
5/Pckg.
-80 °C bis 121 °C
Polypropylen
0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Etikett mit alphanumerischem Raster, durchsichtige Deckel, matte Abdeckungen auf zwei Seiten
Kryo-Lagerungsbox
-112 °F bis +249,8 °F
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen > Naturfarben