Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen sorgen für kompakte Lagerung und Ordnung von Kryofläschchen auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder während des Transports. Im Gegensatz zu Kartonmodellen werden diese stabilen Behälter nicht bei Feuchtigkeit und intensiver Verwendung zerbrechen.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0016
93.30 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15540092
  • 108.00 CHF / 5 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bei Temperaturen von -80 bis +121 °C verwendbar
  • Behälter mit 81 Plätzen und 9 x 9 Reihen können 0,5-, 1,5- und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen aufnehmen
  • Fünf Farboptionen, die für die Organisation und schnelle visuelle Identifizierung von Proben nützlich sind
  • Sichere sitzende, abnehmbare, durchsichtige Deckel ermöglichen schnelles Überschauen des Inhalts; matte Abdeckungen auf zwei Seiten erlauben eine problemlose Beschriftung
  • Mit dem alphanumerischen Raster können Sie einzelne Proben verfolgen
  • “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Abmessungen der Behälter: 14 x 14 x 4,8 cm
Spezifikation
Spezifikation
Divers
Für eine kompakte Aufbewahrung und Ordnung von Kryoröhrchen auf dem Arbeitstisch, im Gefrierschrank oder während des Transports
0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
81
5/Pckg.
-80 °C bis 121 °C
Polypropylen
0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Etikett mit alphanumerischem Raster, durchsichtige Deckel, matte Abdeckungen auf zwei Seiten
Kryo-Lagerungsbox
-112 °F bis +249,8 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen > Diverse