Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
226.00 CHF - 969.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 2,5 ml-Kavitäten |
---|---|
Anzahl Positionen | 80 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16606115
|
Gilson™
12240102 |
20/Packung |
226.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16616115
|
Gilson™
12340102 |
100/Packung |
969.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Includes drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter
- Vessel Type is Cavities
- Purification Technique is HPLC
Spezifikation
2,5 ml-Kavitäten | |
80 |