Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
Marke:  Gilson™ 12340102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16616115
  • 969.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inkl. Tropfendetektorköpfe, Dispennadeln, Sammelplatten und einen Mehrsäulen-Adapter
  • Gefäßtyp: Kavität
  • Aufreinigungstechnik: HPLC
Spezifikation
Spezifikation
2,5 ml-Kavitäten
100/Packung
80