Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
Marke: Gilson™ 12240102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inkl. Tropfendetektorköpfe, Dispennadeln, Sammelplatten und einen Mehrsäulen-Adapter
- Gefäßtyp: Kavität
- Aufreinigungstechnik: HPLC
Spezifikation
2,5 ml-Kavitäten | |
20/Packung | |
80 |