Learn More
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse
GREENER_CHOICE
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute.
94.30 CHF - 4045.00 CHF
Spezifikation
Entdeckelungsformat 8-Kanal
Abmessungen (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 in. (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektrische Anforderungen 110 bis 240 V, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10569818
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4105MAT
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Matrix-style Tubes
3940.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11302440
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4105NUN
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Nunc-style Tubes
4045.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15142539
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4109
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Capper/Decapper
94.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute. Der Thermo Scientific™ 8-Kanal-Capper/Decapper für Schraubverschlüsse ist zum Verschließen von Röhrchen mit dem optimalen Drehmoment konzipiert, um die Probenintegrität zu bewahren und Probenverluste während der Lagerung zu verhindern. Der 8-Kanal-Capper/Decapper ist eine praktische Ergänzung für Tischgeräte zur Verarbeitung von Röhrchen mit Schraubverschlüssen.
Eigenschaften:
  • Erhöht den Durchsatz bei manueller Verarbeitung durch automatisches, reihenweises Öffnen oder Verschließen in jeweils nur vier Sekunden.
  • Gewährleistet ein gleichmäßiges Verschließen aller Probenröhrchen mit dem jeweils erforderlichen optimalen Drehmoment.
  • Mit diesem leichten, einfach zu verwendenden und ergonomischen Gerät kann jeder Labormitarbeiter Röhrchen mit Schraubverschlüssen öffnen und verschließen.
  • Halteständer für einfaches Aufbewahren von abgenommenen Verschlüssen während der Probenverarbeitung.
  • Praktisch immer einsatzbereit mit langer Akkulaufzeit und schneller Aufladezeit.
Gewährleistung: 1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
8-Kanal
110 bis 240 V, 50/60 Hz
5 cm
25,1 cm
0,44 kg
1
110/240 V
9,5 cm
50/60 Hz
9,87 x 3,76 x 2 in. (25,1 x 9,5 x 5 cm)
2 in.
9,87 in.
0.97 lb.
1
90 min
3,76 in.
Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln
4 Sekunden zum Ver- oder Entdeckeln von 8 Röhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse