Learn More
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse
GREENER_CHOICE
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute.
Marke:  Thermo Scientific™ 4109
37.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15142539
  • 89.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute. Der Thermo Scientific™ 8-Kanal-Capper/Decapper für Schraubverschlüsse ist zum Verschließen von Röhrchen mit dem optimalen Drehmoment konzipiert, um die Probenintegrität zu bewahren und Probenverluste während der Lagerung zu verhindern. Der 8-Kanal-Capper/Decapper ist eine praktische Ergänzung für Tischgeräte zur Verarbeitung von Röhrchen mit Schraubverschlüssen.
Eigenschaften:
  • Steigert den Durchsatz durch automatisches, reihenweises Öffnen oder Verschließen in jeweils nur vier Sekunden
  • Gewährleistet ein gleichmäßiges Verschließen aller Probenröhrchen mit dem jeweils erforderlichen optimalen Drehmoment.
  • Mit diesem leichten, einfach zu verwendenden und ergonomischen Gerät kann jeder Labormitarbeiter Röhrchen mit Schraubverschlüssen öffnen und verschließen.
  • Halteständer für einfaches Aufbewahren von entfernten Verschlüssen während der Probenverarbeitung
  • Praktisch immer einsatzbereit mit langer Akkulaufzeit und schneller Aufladezeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8-Kanal
9,87 x 3,76 x 2 in. (25,1 x 9,5 x 5 cm)
2 in.
9,87 in.
0,97 lb.
1
90 min
3,76 in.
Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln
50/60 Hz
Capper/Decapper Ersatz-Netzteil
110 bis 240 V, 50/60 Hz
5 cm
25,1 cm
0,44 kg
1
110/240 V
9,5 cm
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
4 Sekunden zum Ver- oder Entdeckeln von 8 Röhrchen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.