Learn More
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute.
Marke: Thermo Scientific™ 4105NUN
2552.55 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute. Der Thermo Scientific™ 8-Kanal-Capper/Decapper für Schraubverschlüsse ist zum Verschließen von Röhrchen mit dem optimalen Drehmoment konzipiert, um die Probenintegrität zu bewahren und Probenverluste während der Lagerung zu verhindern. Der 8-Kanal-Capper/Decapper ist eine praktische Ergänzung für Tischgeräte zur Verarbeitung von Röhrchen mit Schraubverschlüssen.
Eigenschaften:
- Erhöht den Durchsatz bei manueller Verarbeitung durch automatisches, reihenweises Öffnen oder Verschließen in jeweils nur vier Sekunden.
- Gewährleistet ein gleichmäßiges Verschließen aller Probenröhrchen mit dem jeweils erforderlichen optimalen Drehmoment.
- Mit diesem leichten, einfach zu verwendenden und ergonomischen Gerät kann jeder Labormitarbeiter Röhrchen mit Schraubverschlüssen öffnen und verschließen.
- Halteständer für einfaches Aufbewahren von abgenommenen Verschlüssen während der Probenverarbeitung.
- Praktisch immer einsatzbereit mitlanger Akkulaufzeit und schneller Aufladezeit.
Spezifikation
Nunc-Röhrchen | |
50/60 Hz | |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | |
8-Kanal Capper/Decapper für Schraubverschlüsse; Ständer für Nunc Röhrchen | |
110 bis 240 V, 50/60 Hz | |
5 cm | |
25,1 cm | |
0,44 kg | |
1 | |
90 min | |
3,76 in. |
Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln | |
4 Sekunden zum Ver- oder Entdeckeln von 8 Röhrchen | |
8-Kanal | |
9,87 x 3,76 x 2 in. (25,1 x 9,5 x 5 cm) | |
2 in. | |
9,87 in. | |
0,97 lb. | |
1 | |
Handbedienung über Umschalter | |
110/240 V | |
9,5 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.